A265
ARL 67156 trisodium salt hydrate
≥98% (HPLC), solid, ecto-ATPase inhibitor
Sinônimo(s):
6-N,N-Diethyl-β-γ-dibromomethylene-D-adenosine-5′-triphosphate trisodium salt hydrate, FPL 67156
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
ARL 67156 trisodium salt hydrate, ≥98% (HPLC), solid
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
cor
white to off-white
solubilidade
H2O: >20 mg/mL
DMSO: insoluble
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].[Na+].[Na+].CCN(CC)c1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)C(Br)(Br)P([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C15H24Br2N5O12P3.3Na.H2O/c1-3-21(4-2)12-9-13(19-6-18-12)22(7-20-9)14-11(24)10(23)8(33-14)5-32-37(30,31)34-36(28,29)15(16,17)35(25,26)27;;;;/h6-8,10-11,14,23-24H,3-5H2,1-2H3,(H,28,29)(H,30,31)(H2,25,26,27);;;;1H2/q;3*+1;/p-3/t8-,10-,11-,14-;;;;/m1..../s1
chave InChI
UWMONIJVKGTUGE-OPKBHZIBSA-K
Informações sobre genes
human ... ENTPD2(954)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- to prevent ATP degradation during cerebrospinal fluid extraction
- as an ATPase inhibitor in ATP quantification assay for preventing ATP degradation in cytoplasm and mitochondrion
- as an ecto-ATPase inhibitor to treat cancer cells for ATP release assay
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?