A6410
Apirase
ATPase ≥200 units/mg protein, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Adenosina 5′ difosfatase, Adenosina 5′ trifosfatase
About This Item
Produtos recomendados
tipo
Grade VI
Nível de qualidade
forma
lyophilized powder
ATPase activity
≥200 units/mg protein
secondary activity
≤15 % of base activity ADPase
peso molecular
~49 kDa by gel filtration
composição
Protein, 30-60%
solubilidade
H2O: soluble 1.0 mg/mL
atividade externa
Acid Phosphatase ≤2% of base activity
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
- to deplete ATP
- to degrade endogenous extracellular ATP
- as a supplement in acid citrate dextrose solution to treat blood obtained from anesthetized mice
Reação: ATP → ADP+Pi → AMP+2Pi.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Outras notas
Definição da unidade
forma física
Nota de preparo
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1