M0531
Myosin, Calcium activated from porcine heart
buffered aqueous glycerol solution, 0.1-0.5 units/mg protein (biuret)
Sinônimo(s):
Calcium-Activated Myosin, Myosin from Porcine Heart, Porcine Heart Myosin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Porcine heart
forma
buffered aqueous glycerol solution
atividade específica
0.1-0.5 units/mg protein (biuret)
peso molecular
heavy chain ~200 kDa (each)
light chain 15-20 kDa (each)
~480 kDa
concentração
≥1.0 mg protein/mL Biuret
cor
hazy colorless to light yellow
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
pig ... MYHC(396711)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Os clientes também visualizaram
Therapy on Autoimmune Giant Cell Myocarditis
Concomitant Suppression of the Expression of Dendritic Cells
Artigos
Myosins are a family of ATP-dependent motor proteins. Myosin II is the major contractile protein involved in eukaryotic muscle contraction by “walking” along actin microfilaments of the sarcomere