Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
A6535
Sigma-Aldrich
Apirase
ATPase ≥200 units/mg protein, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Adenosina 5′ difosfatase, Adenosina 5′ trifosfatase
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
tipo
Grade VII
Nível de qualidade
Formulário
lyophilized powder
ATPase activity
≥200 units/mg protein
secondary activity
≥50 % of base activity ADPase
composição
Protein, 25-60%
solubilidade
H2O: soluble 1.0 mg/mL
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
atividade externa
Acid Phosphatase ≤2% of base activity
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Aplicação
A apirase é usada para hidrolisar nucleosídeos trifosfato e difosfato. Para a hidrólise de di e trifosfatos orgânicos, o pH ideal é 6, e para substratos inorgânicos, o pH ideal é 5,1. A apirase, da Sigma, foi usada em estudos de inibição da agregação de plaquetas .
Pelo menos duas isoenzimas são encontradas em diferentes variedades de S. tuberosum: uma com alta proporção de ATPase/ADPase (∼10) e outra com uma baixa proporção (∼1).
Reação: ATP → ADP+Pi → AMP+2Pi.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A apirase é encontrada em todos os eucariotos e em alguns procariotos. A apirase, da batata, tem um papel essencial na regulação do crescimento e do desenvolvimento. A apirase está envolvida na inativação da ATP sináptica como neurotransmissor após estimulação nervosa e na inibição da agregação de plaquetas induzida por ADP para prevenir trombose . São necessários íons metálicos divalentes para atividade, e a melhor atividade é observada com íons cálcio a 5 mM.
Embalagem
Vendido com base nas unidades de ATPase.
Outras notas
Este grau tem uma baixa proporção de ATPase:ADTase.
Definição da unidade
Uma unidade libera 1,0 μmol de fosfato inorgânico de ATP ou ADP por min em pH 6,5 a 30 °C.
forma física
Pó liofilizado parcialmente purificado contendo sais tamponantes de succinato de potássio.
Nota de preparo
Derivada de batata vermelha
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Serena Sirigu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 113(47), E7448-E7455 (2016-11-07)
Direct inhibition of smooth muscle myosin (SMM) is a potential means to treat hypercontractile smooth muscle diseases. The selective inhibitor CK-2018571 prevents strong binding to actin and promotes muscle relaxation in vitro and in vivo. The crystal structure of the
Alexandra L Chang-Graham et al.
Science (New York, N.Y.), 370(6519) (2020-11-21)
Rotavirus causes severe diarrheal disease in children by broadly dysregulating intestinal homeostasis. However, the underlying mechanism(s) of rotavirus-induced dysregulation remains unclear. We found that rotavirus-infected cells produce paracrine signals that manifested as intercellular calcium waves (ICWs), observed in cell lines
Properties of Two Apyrases from Solanum tuberosum
Kettlun, A. et al.
Phytochemistry, 21(3), 551-558 (1982)
Mathieu F Chevalier et al.
Blood, 121(1), 29-37 (2012-10-09)
Natural regulatory T cells (Tregs) participate in responses to various chronic infections including HIV. HIV infection is associated with a progressive CD4 lymphopenia and defective HIV-specific CD8 responses known to play a key role in the control of viral replication.
Nicholas J Roberts et al.
Plant physiology, 161(1), 556-567 (2012-11-09)
Nodulation in legumes requires the recognition of rhizobially made Nod factors. Genetic studies have revealed that the perception of Nod factors involves LysM domain receptor-like kinases, while biochemical approaches have identified LECTIN NUCLEOTIDE PHOSPHOHYDROLASE (LNP) as a Nod factor-binding protein.