grau
for microscopy
Nível de qualidade
forma
liquid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
concentração
0.4%
cor
blue to very dark blue
densidade
1.007 g/mL at 20 °C
εmax
1.4 at 603 nm in methanol
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Cc1cc(ccc1N=Nc2c(O)c3c(N)cc(cc3cc2S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)-c4ccc(N=Nc5c(O)c6c(N)cc(cc6cc5S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)c(C)c4
InChI
1S/C34H28N6O14S4.4Na/c1-15-7-17(3-5-25(15)37-39-31-27(57(49,50)51)11-19-9-21(55(43,44)45)13-23(35)29(19)33(31)41)18-4-6-26(16(2)8-18)38-40-32-28(58(52,53)54)12-20-10-22(56(46,47)48)14-24(36)30(20)34(32)42;;;;/h3-14,41-42H,35-36H2,1-2H3,(H,43,44,45)(H,46,47,48)(H,49,50,51)(H,52,53,54);;;;/q;4*+1/p-4
chave InChI
GLNADSQYFUSGOU-UHFFFAOYSA-J
Aplicação
- it is a routinely used for viability testing for diverse cell types including frozen sperm and aortic muscle cells exposed to antifungal agents.
- employed as a collagen stain in a Van Gieson procedure
- To stain amyloid, Trypan blue is considered as a blue alternative to Congo red in Puchtler-Bennhold stains.
- used as a fluorescent tracer of cell populations in embryology
- used as a tumor promoter modulating permeability of lysosomal membranes
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?