Documentos Principais
12306C
Sigma-Aldrich
Soro bovino fetal
non-USA origin, from USDA approved countries, Heat Inactivated, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
FBS, FCS, soro, soros
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.71
fonte biológica:
bovine fetus
origem:
non-USA origin
esterilidade:
sterile-filtered
fonte biológica
bovine fetus
Nível de qualidade
esterilidade
sterile-filtered
linha de produto
FBS Premier
qualidade
from USDA approved countries
composição
Hemoglobin, ≤25 mg/dL
origem
non-USA origin
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
≤10 EU/mL endotoxin
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
O FBS adquirido de países fora dos EUA aprovados pelo departamento de agricultura dos EUA (USDA) é usado em diversas aplicações de cultura celular. O FBS fornece vários fatores indefinidos que promovem o crescimento e melhoram a sobrevivência de células em cultura.
O soro bovino fetal foi usado para bloquear as células-tronco pluripotentes induzidas (hiPSCs) humanas derivadas de células semelhantes a hepatócitos (HLCs) em solução salina tamponada com fosfato durante a coloração para imunofluorescência.
Ações bioquímicas/fisiológicas
O soro bovino fetal (FBS) é usado como suplemento para meios de cultura celular. O FBS fornece vários fatores indefinidos que promovem o crescimento e melhoram a sobrevivência de células em cultura.
Adequação
O fornecimento aprovado pelo USDA refere-se a FBS produzido a partir de sangue coletado em países fora dos Estados Unidos que foram aprovados pelo USDA (Departamento de agricultura dos EUA) para exportação de produtos para os Estados Unidos. Os países elegíveis para exportação para os EUA incluem Austrália, Canadá, Chile, Costa Rica, Honduras, Islândia, Japão, México, Nova Zelândia, Nicarágua, Uruguai. O soro importado é testado para garantir a ausência de vírus exóticos antes da liberação pelo USDA.
Nota de análise
  • Testado quanto à presença de bactérias, vírus e micoplasma
  • Triplo-filtrada com membrana de 0,1 mícron em condições assépticas.
  • Testado quanto à presença de endotoxinas e hemoglobina
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Differentiation and transplantation of human induced pluripotent stem cell-derived hepatocyte-like cells
Asgari S, et al.
Stem Cell Reviews and Reports, 9(4), 493-504 (2013)
Generation of functional hepatocyte-like cells from human pluripotent stem cells in a scalable suspension culture
Vosough M, et al.
Stem Cells and Development, 22(20), 2693-2705 (2013)
Gerhard Gstraunthaler
ALTEX, 20(4), 275-281 (2003-12-13)
Serum is commonly used as a supplement to cell culture media. It provides a broad spectrum of macromolecules, carrier proteins for lipoid substances and trace elements, attachment and spreading factors, low molecular weight nutrients, and hormones and growth factors. The
Xiao-Min Liu et al.
Nature chemical biology, 15(9), 865-871 (2019-08-07)
RNA modification in the form of N6-methyladenosine (m6A) regulates nearly all the post-transcriptional processes. The asymmetric m6A deposition suggests that regional methylation may have distinct functional consequences. However, current RNA biology tools do not distinguish the contribution of individual m6A
Michael P Collins et al.
The Journal of biological chemistry, 295(28), 9433-9444 (2020-05-16)
The vacuolar H+-ATPase (V-ATPase) is an ATP-dependent proton pump that is essential for cellular homeostasis. V-ATPase activity is controlled by the regulated assembly of the enzyme from its component V1 and V0 domains. We previously reported that amino acid starvation