12006C
Soro bovino fetal
Australia origin, USDA approved, Heat Inactivated, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
FBS, FCS, soro, soros
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine fetus
esterilidade
sterile-filtered
linha de produto
FBS Premier
qualidade
USDA approved
composição
Hemoglobin, ≤25 mg/dL
origem
Australia origin
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
≤10 EU/mL Endotoxin
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Nota de preparo
Nota de análise
- Testado quanto à presença de endotoxinas e hemoglobina
- Tested for the presence of bacteria, virus, and mycoplasma
- Triple filtered with 0.1 micron membrane under aseptic conditions
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)