12007C
Soro bovino fetal
Australia origin, γ-irradiated, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
FBS, FCS, soro, soros
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine fetus
Nível de qualidade
esterilidade
γ-irradiated
sterile-filtered
linha de produto
FBS Premier
composição
Hemoglobin, ≤25 mg/dL
origem
Australia origin
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
≤10 EU/mL endotoxin
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Aplicação
Nota de preparo
Nota de análise
- Testado quanto à presença de endotoxinas e hemoglobina
- Tested for the presence of bacteria, virus, and mycoplasma
- Triple filtered with 0.1 micron membrane under aseptic conditions
Nota de rodapé
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3