5.05758
Oxidized ATP (oATP)
Sinônimo(s):
Oxidized ATP (oATP), Purinergic Receptor Antagonist, Oxidized ATP, Purinergic Receptor P2X7 Antagonist, Oxidized ATP, Purinergic Receptor Inhibitor, Oxidized ATP, O-ATP
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
water: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C10H14N5O13P3.Na/c11-9-8-10(13-4-12-9)15(5-14-8)7(2-17)26-6(1-16)3-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;/h1-2,4-7H,3H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);
chave InChI
KOCWSVPHHGJWHA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Advertência
Outras notas
DellʹAntonio, G., et al. 2002. Arthritis Rheum.46, 3378.
Wiley, J.S., et al. 1994. Br. J. Pharmacol.112, 946.
Murgia, M., et al. 1992. J. Biol. Chem.268, 8199.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3