G4382
(±)-Gossypol-acetic acid
analytical standard, crystalline complex consisting of equimolar quantities of gossypol and acetic acid, ~95%
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Ensaio
~95% (HPLC)
~95%
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
food and beverages
formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)=O.CC(C)c1c(O)c(O)c(C=O)c2c(O)c(c(C)cc12)-c3c(C)cc4c(C(C)C)c(O)c(O)c(C=O)c4c3O
InChI
1S/C30H30O8.C2H4O2/c1-11(2)19-15-7-13(5)21(27(35)23(15)17(9-31)25(33)29(19)37)22-14(6)8-16-20(12(3)4)30(38)26(34)18(10-32)24(16)28(22)36;1-2(3)4/h7-12,33-38H,1-6H3;1H3,(H,3,4)
chave InChI
NIOHNDKHQHVLKA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?