G8761
(±)-Gossypol from cotton seeds
≥95% (HPLC), powder, PAF antagonist/inhibitor
Sinônimo(s):
(±)-2,2′-bis(8-Formyl-1,6,7-trihydroxy-5-isopropyl-3-methylnaphthalene)
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
(±)-Gossypol from cotton seeds, ≥95% (HPLC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C([H])C1=C(C(O)=C(C2=C(C)C=C(C(C(C)C)=C(O)C(O)=C3C([H])=O)C3=C2O)C(C)=C4)C4=C(C(C)C)C(O)=C1O
InChI
1S/C30H30O8/c1-11(2)19-15-7-13(5)21(27(35)23(15)17(9-31)25(33)29(19)37)22-14(6)8-16-20(12(3)4)30(38)26(34)18(10-32)24(16)28(22)36/h7-12,33-38H,1-6H3
chave InChI
QBKSWRVVCFFDOT-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... AKR1B1(231) , BAD(572) , BCL2(596) , LDHA(3939) , LDHB(3945) , MCL1(4170)
Descrição geral
Aplicação
- as a standard to quantify the gossypol content in the extracts of leaves and flower buds
- to study its antifertility effects on spermatogenesis in NMRI mice
- to analyse its impact on human spermatozoa
- to incorporate into the artificial diet for larval rearing
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
We presents an article about the Warburg effect, and how it is the enhanced conversion of glucose to lactate observed in tumor cells, even in the presence of normal levels of oxygen. Otto Heinrich Warburg demonstrated in 1924 that cancer cells show an increased dependence on glycolysis to meet their energy needs, regardless of whether they were well-oxygenated or not.
Conteúdo relacionado
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research