G0295
Anti-GABAA Receptor (α6 subunit), Cytosolic Loop antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Sinônimo(s):
Anti-γ-Aminobutyric Acid Type A Receptor (α6 subunit)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous glycerol solution
uso
sufficient for 10 blots
reatividade de espécies
rat
técnica(s)
western blot: 1:1000 using rat brain membrane fraction.
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... Gabra6(29708)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Descrição-alvo
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1