Documentos Principais
SMB00422
Sigma-Aldrich
Genkwanin
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4′,5-Dihydroxy-7-methoxyflavone, 5-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-7-methoxy-4H-1-benzopyran-4-one, 7-O-Methylapigenin, Apigenin 7-O-methyl ether, Puddumetin
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H12O5
Número CAS:
Peso molecular:
284.26
Beilstein:
292549
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O1c2c(c(cc(c2)OC)O)C(=O)C=C1c3ccc(cc3)O
InChI
1S/C16H12O5/c1-20-11-6-12(18)16-13(19)8-14(21-15(16)7-11)9-2-4-10(17)5-3-9/h2-8,17-18H,1H3
chave InChI
JPMYFOBNRRGFNO-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Genkwanin is a non-glycosylated flavonoid found in many herbs. It is an antitumor constituent and has anti-inflammatory activities.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Yarigui Bao et al.
Phytomedicine : international journal of phytotherapy and phytopharmacology, 63, 153036-153036 (2019-08-12)
Genkwanin is a flavone isolated from the traditional Chinese herb Daphne genkwa. Our previous work proved that four flavonoids (including genkwanin) isolated from D. genkwa (FFD) significantly improved the symptoms of arthritis in rat models. Recent studies have revealed that