10798
Apigenin
≥95.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
4′,5,7-Trihydroxyflavone, 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4-benzopyrone
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
Impurezas
~2% water
pf
>300 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
InChI
1S/C15H10O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)13-7-12(19)15-11(18)5-10(17)6-14(15)20-13/h1-7,16-18H
chave InChI
KZNIFHPLKGYRTM-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ADORA3(140) , CDC2(983) , CDK5(1020) , CDK6(1021) , CYP1A2(1544) , ESR1(2099) , ESR2(2100) , GSK3A(2931)
mouse ... Hexa(15211)
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369) , Il4(287287) , Tnf(24835)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Os clientes também visualizaram
Artigos
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.