N4267
Neurokinin A
≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
α-Neurokinin, Neuromedin L, Substance K
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
powder
composição
Peptide content, ≥70%
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CSCCC(NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(Cc1ccccc1)NC(=O)C(CO)NC(=O)C(CC(O)=O)NC(=O)C(NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(N)Cc2cnc[nH]2)C(C)O)C(C)C)C(N)=O
InChI
1S/C50H80N14O14S/c1-26(2)18-34(45(73)58-32(42(53)70)15-17-79-6)57-38(67)23-55-49(77)40(27(3)4)63-47(75)35(19-29-12-8-7-9-13-29)60-48(76)37(24-65)62-46(74)36(21-39(68)69)61-50(78)41(28(5)66)64-44(72)33(14-10-11-16-51)59-43(71)31(52)20-30-22-54-25-56-30/h7-9,12-13,22,25-28,31-37,40-41,65-66H,10-11,14-21,23-24,51-52H2,1-6H3,(H2,53,70)(H,54,56)(H,55,77)(H,57,67)(H,58,73)(H,59,71)(H,60,76)(H,61,78)(H,62,74)(H,63,75)(H,64,72)(H,68,69)
chave InChI
HEAUFJZALFKPBA-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... TAC1(6863)
Amino Acid Sequence
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?