I0884
Anti-Human IgA (α-chain specific) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Anti Human IgA Antibody - Anti-Human IgA (α-chain specific) antibody produced in goat, Anti Human Iga
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
forma
lyophilized powder
técnica(s)
Ouchterlony double diffusion: suitable
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Anti-Human IgA (α-chain specific) antibody specifically recognizes human IgA.
Imunogênio
Aplicação
forma física
Exoneração de responsabilidade