Documentos Principais
401125
Sigma-Aldrich
Goat Anti-Human IgA, α-Chain Specific
liquid, Calbiochem®
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.77
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Purified goat polyclonal antibody. Recognizes the α-chain of human IgA.
This Goat Anti-Human IgA, α-Chain Specific is validated for use in Immunoelectrophoresis for the detection of Human IgA, α-Chain Specific.
Aplicação
Immunoelectrophoresis (see comments)
Embalagem
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
forma física
In sterile-filtered (0.22 µm) 500 mM NaCl, 50 mM Tris-HCl, pH 7.5.
Reconstituição
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Outras notas
Monospecific for human immunoglobulin A, α-chain as determined by immunoelectrophoresis with undiluted antibody against 2X pooled human serum and undiluted pooled human plasma. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1