SAB4200787
Anti-Secretory Component (IgA) antibody, Mouse monoclonal
clone GA-1, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-Secretory IgA
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
GA-1, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
indirect ELISA: 0.06-0.12 μg/mL using 5 μg/ml secretory human IgA for coating.
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4200787-100UL | 4061835506668 |