I6635
Monoclonal Anti-Secretory Component (IgA) antibody produced in mouse
clone GA-1, ascites fluid
Sinônimo(s):
IgA Antibody, Secretory Component Antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
GA-1, monoclonal
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: 1:10,000
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Monoclonal Anti-Secretory Component (IgA) antibody is specific for secretory human IgA and the free secretory component. The antibody does not bind to human IgG, IgM and IgE.
Imunogênio
Aplicação
Chromatin immunoprecipitation (1 paper)
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)