805211
Green Fluorescent PLGA nanoparticles
200 nm average diameter
Sinônimo(s):
Degradex® Fluorescent PLGA
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Excitation/emission: 460/500 nm
Nível de qualidade
Formulário
powder
diâmetro médio
200 nm
densidade
1.3 g/cm3
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
To re-constitute:
- Remove the product from freezer.
- Wait until temperature rises to the ambient temperature.
- Add DI water or buffer to the container.
- Vortex and sonicate for 5 minutes to ensure the microspheres are well suspended.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Biomaterials science involves the design and fabrication of smart materials for studying, directing, or mimicking biology. For successful integration of biomaterials in biological research, a meaningful understanding of biological systems is required.