I9889
Anti-Human IgA (α-chain specific) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
técnica(s)
: 2.5-5.0 mg/mL using Antibody concentration by precipitin Vs Human serum
: 4.0-6.0 mg/mL using Antibody concentration by precipitin Vs Human whey
Ouchterlony double diffusion: 1:32
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Anti-Human IgA (α-chain specific) antibody is specific for the α-chain of IgA in humans. The product reacts with human IgA when tested against purified human IgA, IgG, IgM, and Bence Jones κ and lambda myeloma proteins.
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- quantitative precipitin assay (2.5-5 mg/mL)
- immunoelectrophoresis
- Ouchterlony double diffusion (1:16)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Testosterone Responses in Athletes of a
Competitive 5,000 m Race
a novel noninvasive proxy for intestinal immune
induction