AP114F
Goat Anti-Human IgM Antibody, Fc5µ, FITC conjugate
2.0 mg/mL, Chemicon®
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
FITC conjugate
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
concentração
2.0 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Categorias relacionadas
Especificidade
Aplicação
Secondary & Control Antibodies
Fragment Specific Secondary Antibodies
forma física
F/P RATIO:
6.0 micrograms FITC per mg of antibody.
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2