F4637
Anti-Human Polyvalent Immunoglobulins (whole molecule)−FITC antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Rabbit Anti-Human Polyvalent Immunoglobulins (whole molecule)−Fluorescein isothiocyanate
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
FITC conjugate
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
condição de armazenamento
protect from light
técnica(s)
ANA-indirect immunofluorescence: 1:128
direct immunofluorescence: 1:80
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Purified human IgA, IgG and IgM are used to develop anti-sera in rabbits. The IgG fraction of each anti-sera is purified and conjugated to Fluorescein Isothiocyanate (FITC), in an alkaline reaction. Anti-Human Polyvalent Immunoglobulins (whole molecule)-FITC antibody specifically recognizes human IgA, IgG and IgM.
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?