Documentos Principais
AP309P
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-IgG humano de cabra, conjugado com HRP
1.0 mg/mL, Chemicon®
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
peroxidase conjugate
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
lyophilized
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
concentração
1.0 mg/mL
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
A imunoglobulina G (IgG) é o principal tipo de anticorpo glicoproteína encontrado no soro humano, secretado pelas células B. É encontrado no sangue e compreende quatro cadeias polipeptídicas, formadas por duas cadeias pesadas (H) γ idênticas de 50 kDa e duas cadeias leves (L) κ ou λ idênticas de 25 kDa. Essas cadeias são interligadas por pontes dissulfeto. A IgG existe em quatro isotipo IgG1, IgG2, IgG3 e IgG4. A IgG tem a meia-vida sérica mais longa em comparação com outras imunoglobulinas.
Especificidade
Específico para cadeia gama da IgG humana. As reatividades cruzadas do anticorpo anti-IgG humana são testadas em um ELISA. Reatividade cruzada mínima com cadeias leves.
O reagente é um anticorpo de cabra purificado por afinidade. O anticorpo purificado é conjugado com peroxidase de rábano (HRP) e estabilizado em tampão.
Aplicação
ELISA: 1:3.000
Imuno-histoquímica: 1:200-1:500 (1-4)
Imunocitoquímica: 1:200-1:500 (1-4)
Western Blot, cromogênico: 1:200-1-500
Western Blot, quimioluminescente: 1:2.000-1:5.000
As diluições de trabalho ideais devem ser determinadas pelo usuário final.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A imunoglobulina G (IgG) inicia a via clássica do sistema de complemento. Ela neutraliza partículas e toxinas virais. A IgG desempenha um papel vital na citotoxicidade mediada por células dependente de anticorpos (ADCC) e pode estar associada à alergia. A IgG materna que é transferida para o feto através da placenta é crucial para a defesa imune do neonato contra infecções. A digestão de IgG pela papaína resulta na produção de fragmento de ligação ao antígeno (Fab). A digestão de IgG pela pepsina leva à geração de fragmento cristalizável (Fc). Os níveis de IgG em pacientes infectados com a síndrome respiratória aguda grave por coronavírus (SARS-CoV)-2 podem ser usados como uma ferramenta potencial para avaliar a gravidade e o prognóstico da doença por coronavírus 2019 (COVID-19).
forma física
Purificado por imunoafinidade
0,01 M PBS, PH 7,1, com 15 mg/ml de BSA
Armazenamento e estabilidade
O anticorpo não diluído é estável entre 2 °C e 8 °C por 12 meses. Não armazene na forma diluída. NÃO CONGELE.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário no nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente para uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Wajihul Hasan Khan et al.
International journal of biological macromolecules, 200, 428-437 (2022-01-21)
Nucleocapsid protein (N protein) is the primary antigen of the virus for development of sensitive diagnostic assays of COVID-19. In this paper, we demonstrate the significant impact of dimerization of the severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) N-protein on
Alexander A Dolskiy et al.
Frontiers in molecular biosciences, 8, 821506-821506 (2022-02-05)
The novel coronavirus disease COVID-19 has become one of the most socially significant infections. One of the main models for COVID-19 pathogenesis study and anti-COVID-19 drug development is laboratory animals sensitive to the virus. Herein, we report SARS-CoV-2 infection in
Novel adenovirus vaccine vectors based on the enteric-tropic serotype 41.
Lemiale, F; Haddada, H; Nabel, GJ; Brough, DE; King, CR; Gall, JG
Vaccine null
The cardiac calsequestrin gene (CASQ2) is up-regulated in the thyroid in patients with Graves' ophthalmopathy--support for a role of autoimmunity against calsequestrin as the triggering event.
Leon Wescombe,Hooshang Lahooti,Bamini Gopinath,Jack R Wall
Clinical Endocrinology null
Xiaotian Tang et al.
Cell reports, 41(8), 111673-111673 (2022-11-24)
In North America, the Lyme disease agent, Borrelia burgdorferi, is commonly transmitted by the black-legged tick, Ixodes scapularis. Tick saliva facilitates blood feeding and enhances pathogen survival and transmission. Here, we demonstrate that I. scapularis complement C1q-like protein 3 (IsC1ql3), a