I9885
Anti-Human IgG (γ-chain specific), F(ab′)2 fragment antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Goat Anti-Human IgG
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
lyophilized powder
embalagem
pkg of 5x1 mg
pkg of 1 mg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
técnica(s)
Ouchterlony double diffusion: suitable
quantitative precipitin assay: suitable
cor
white to off-white
solubilidade
water: soluble, clear to hazy, colorless (after reconstitution with 1 ml of 0.135 M NaCl)
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?