N3129
4-Nitrophenyl phosphate bis(cyclohexylammonium) salt
phosphatase substrate, chromogenic, ≥97% anhydrous basis, powder
Sinônimo(s):
p-Nitrophenyl phosphate bis(cyclohexylammonium) salt, PNPP
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
4-Nitrophenyl phosphate bis(cyclohexylammonium) salt, phosphatase substrate
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% anhydrous basis
Formulário
powder
solubilidade
water: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
NC1CCCCC1.NC2CCCCC2.OP(O)(=O)Oc3ccc(cc3)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6NO6P.2C6H13N/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;2*7-6-4-2-1-3-5-6/h1-4H,(H2,10,11,12);2*6H,1-5,7H2
chave InChI
KXNNUYCXODNFBD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Nitroblue Tetrazolium (NBT) is used with the alkaline phosphatase substrate 5-Bromo- 4-Chloro-3-Indolyl Phosphate (BCIP) in western blotting and immunohistological staining procedures. These substrate systems produce an insoluble NBT diformazan end product that is blue to purple in color and can be observed visually.