808544
TSKgel® SWXL (5 µm) HPLC Columns
bottle of 1g, diol phase
Sinônimo(s):
TSKgel® SWXL Columns, TSKgel® SWxl Top-Off, 5μm, for TSKgel® SWxl and QC-PAK columns, 1g
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Colunas TSKgel® SWXL, phase diol, 5 μm particle size, bottle of 1 g
Agency
suitable for USP L20
suitable for USP L59
linha de produto
TSKgel®
Formulário
slurry
embalagem
bottle of 1 g
fabricante/nome comercial
Tosoh 08544
Parâmetros
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
10-30 °C temperature
técnica(s)
HPLC: suitable
Matriz
silica particle platform
Grupo ativo da matriz
diol phase
tamanho de partícula
5 μm
pH operacional
2.5-7.5
técnica de separação
size exclusion (SEC)
Descrição geral
Aplicação
forma física
Informações legais
coluna analítica
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
102.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
39 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)