Documentos Principais
816049
Colunas TSKgel® SWXL
phase diol, L × I.D. 15 cm × 7.8 mm, 5 μm particle size
Sinônimo(s):
TSKgel® SWXL Columns
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
Materiais
stainless steel
Agency
suitable for USP L20
suitable for USP L59
linha de produto
TSKgel®
fabricante/nome comercial
Tosoh 16049
Parâmetros
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
1.2 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
41 bar max. pressure
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
15 cm × 7.8 mm
Matriz
silica particle platform
Grupo ativo da matriz
diol phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
250 Å
pH operacional
2.5-7.5
técnica de separação
size exclusion (SEC)
Descrição geral
The TSKgel QC-PAK columns are available within the TSKgel G2000SWxl and G3000SWxl line. These columns are 15cm in length with 5μm particles and offer the same resolution in half the time as the 30cm, 10μm TSKgel G2000SW and G3000SW columns.
forma física
Shipped in 0.05% NaN3 and 0.1 M Na2SO4 in 0.1 M phosphate buffer, pH 6.7.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)