818008
TSKgel® SWXL (7 µm) HPLC Columns
L x I.D. 4 cm × 6 mm, diol phase
Sinônimo(s):
TSKgel® BioAssist® SWXL Guard Column
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
TSKgel® SWXL Columns, phase diol, L × I.D. 4 cm × 6 mm, 7 μm particle size, PEEK hardware
Materiais
PEEK hardware
Agency
suitable for USP L20
suitable for USP L59
linha de produto
TSKgel®
fabricante/nome comercial
Tosoh 18008
Parâmetros
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
1.2 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
4 cm × 6 mm
Matriz
silica particle platform
Grupo ativo da matriz
diol phase
tamanho de partícula
7 μm
tamanho de poro
25 Å
pH operacional
2.5-7.5
técnica de separação
size exclusion (SEC)
Categorias relacionadas
Descrição geral
forma física
Informações legais
coluna analítica
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)