Documentos Principais
816175
TOYOPEARL® Ether-650M Bulk Media
bottle of 1 L, phase ether, 65 μm particle size
Sinônimo(s):
TOYOPEARL® Ether-650 HIC Bulk Media
About This Item
Código UNSPSC:
41106500
linha de produto
TOYOPEARL®
forma
slurry
embalagem
bottle of 1 L
fabricante/nome comercial
Tosoh 16175
Parâmetros
3 bar max. pressure
técnica(s)
LPLC: suitable
matriz
hydroxylated methacrylic polymer
Grupo ativo da matriz
ether phase
tamanho de partícula
65 μm
pH operacional
1-13
técnica de separação
hydrophobic interaction (HIC)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Toyopearl Ether-650 resin has the highest hydrophilicity of the HIC ligands offered by Tosoh Bioscience. It is useful for very hydrophobic molecules such as membrane proteins. It is typically used in intermediate purification and polishing steps. For high performance separations, the use of TSKgel Ether-5PW resin is suggested. Both products have the same selectivity.
Especificações
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
forma física
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
produto relacionado
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)