814947
TSKgel® Butyl-NPR HPLC Column
phase C4 (butyl), L × I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, 2.5 μm particle size
Sinônimo(s):
TSKgel® Butyl-NPR HPLC Column
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PEEK
linha de produto
TSKgel®
fabricante/nome comercial
Tosoh Butyl-NPR, 14947
Parâmetros
≤4 M salt concentration
≤50% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
10-60 °C temperature
200 bar max. pressure
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
3.5 cm × 4.6 mm
Matriz
polymer particle platform
Grupo ativo da matriz
C4 (butyl) phase
tamanho de partícula
2.5 μm
pH operacional
2-12
técnica de separação
hydrophobic interaction (HIC)
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Protocolos
HPLC Analysis of Trypsin on TSKgel® Butyl-NPR
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.