807573
TSKgel® Phenyl-5PW (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, Phenyl phase
Sinônimo(s):
TSKgel® Hydrophobic Interaction Chromatography (HIC) Column
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
TSKgel® Phenyl-5PW HPLC Column, L × I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, 10 μm particle size
Materiais
PEEK
linha de produto
TSKgel®
fabricante/nome comercial
Tosoh Phenyl-5PW, 07573
Parâmetros
≤4 M salt concentration
≤50% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
10-50 °C temperature
20 bar max. pressure
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
7.5 cm × 7.5 mm
Matriz
polymer particle platform
Grupo ativo da matriz
Phenyl phase
tamanho de partícula
10 μm
tamanho de poro
1000 Å
pH operacional
2-12
técnica de separação
hydrophobic interaction (HIC)
Categorias relacionadas
Descrição geral
TSKgel BioAssist Phenyl columns contain the same particles as Phenyl-5PW columns, but are packed in PEEK column hardware rather than stainless steel. BioAsist Phenyl (Phenyl-5PW), TSKgel Ether-5PW and Butyl-NPR resin-based columns provide a range of hydrophobicities for chromatographic optimization. Ammonium sulfate concentration can be minimized by using a more hydrophobic packing, such as BioAssist Phenyl. We recommend an Ether-5PW column for purifying very hydrophobic proteins. TSKgel BioAssist Phenyl and TSKgel Ether-5PW packings are based on TSKgel G5000PW resin - 10Â μm particles with 1000Â Ã… pores. TSKgel Butyl-NPR columns, which are less hydrophobic than Ether-5PW, is prepared from 2.5Â μm nonporous particles, allowing for rapid analyses and semi-micropreparative applications. All three column types can be cleaned with 0.2Â M NaOH. Scale-up can be performed by using corresponding Toyopearl bulk resins.
forma física
Informações legais
Aplicação
pré-coluna
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.