817344
TSKgel® Octyl-80Ts (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 4.6 mm, C8 (octyl) phase
Sinônimo(s):
TSKgel® Reversed Phase HPLC Column
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
TSKgel® Octyl-80Ts HPLC Column, phase C8 (octyl), L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
Materiais
stainless steel hardware
Agency
suitable for USP L7
linha de produto
TSKgel®
fabricante/nome comercial
Tosoh 17344
Extensão da rotulagem
11% Carbon, monolayer, endcapped
Parâmetros
0-100% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
10-50 °C temperature
200 bar max. pressure
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
15 cm × 4.6 mm
área da superfície
425 m2/g
Matriz
silica particle platform
Grupo ativo da matriz
C8 (octyl) phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
80 Å
pH operacional
2.0-7.5
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
forma física
Informações legais
pré-cartucho
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)