Documentos Principais
C5800
Sigma-Aldrich
Standard Vertical Gel Combs
16.5 cm wide, for use with 1.5 mm x 20 wells
About This Item
Código UNSPSC:
41105305
NACRES:
NB.51
Nome do produto
Combs for standard vertical gels, 16.5 cm wide, size 1.5 mm × 20 wells
Materiais
PTFE
Nível de qualidade
tamanho
1.5 mm × 20 wells
Descrição geral
Machined match spacer thickness precisely.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)