Documentos Principais
C4701
Sigma-Aldrich
Vertical mini-gel Comb
10 cm wide, for use with 1.5 mm x 10 wells
About This Item
Código UNSPSC:
41105305
NACRES:
NC.01
Nome do produto
Combs for vertical mini-gel, 10 cm wide, size 1.5 mm × 10 wells
tamanho
1.5 mm × 10 wells
Nível de qualidade
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)