Z742289
myGel™ Mini Gel Casting Stand
for 10.5 x 6 cm gels
About This Item
Código UNSPSC:
41105300
NACRES:
NC.01
Produtos recomendados
descrição
comb position; 22 and 12 teeth; includes one of each
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific E1101-CS1
Descrição geral
includes two trays and two combs(22/12 teeth)
Informações legais
myGel is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z742289-1EA | 4061826162910 |