Z742286
myGel™ Mini Electrophoresis System
AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
Sinônimo(s):
Mini Gel Electrophoresis, Mini Gel System
About This Item
Produtos recomendados
Características
timer 0 ‑ 99 min
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific E1101-E
capacidade da câmara
230 mL
capacidade do gel
10.5 x 6 cm , One
5 x 6 cm , Two
tamanho
7.5 in. (19 cm) × 5.1 in. (13 cm) × 2.1 in. (5.5 cm)
peso
1 lb (0.45 kg)
saída
35, 50, or 100 V
Descrição geral
Características e benefícios
- Complete system, includes gel box power supply and casting sets
- Quick and easy gel casting, no clamps or spacers required
- Compact design, footprint: 7 x 5.1 in.
- convenient, snap-in power supply eliminates cables
Embalagem
- Gel box and safety lid
- Power supply
- Two 10.5 x 6 cm gel trays
- Casting stands for the above gel trays
- Two double sided combs for each gel size
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z742286-1EA | 4061834789093 |