Documentos Principais
BMSE1101SKE
Benchmark myGel Mini Electrophoresis System Starter Kit
AC/DC input 230 V, EuroPlug
Sinônimo(s):
protein separation, gel catsing
About This Item
Código UNSPSC:
41105300
NACRES:
NB.13
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific E1101-SK-E
Descrição geral
myGel Mini Electrophoresis Starter kit includes mini gel box with integrated power supply, casting set, small bottle of agarose and a mini balance
Aplicação
Electrophoresis
Informações legais
myGel is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)