BMSE1101SK
Benchmark myGel™ Mini Electrophoresis System Starter Kit
AC/DC input 115 V
Sinônimo(s):
protein separation, gel catsing
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific E1101-SK
Descrição geral
myGel Mini Electrophoresis Starter kit includes mini gel box with integrated power supply, casting set, small bottle of agarose and a mini balance
Aplicação
Electrophoresis
Informações legais
myGel is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)