Key Documents
MA700
Millipore
Fonte de alimentação elétrica mA700 Essential
Sinônimo(s):
power supply
About This Item
Código UNSPSC:
41105303
NACRES:
NC.01
Descrição geral
Fonte de alimentação elétrica de alta capacidade para eletroforese e Western blot
MA700-USFonte de alimentação elétrica mA700 Essential, fornecimento elétrico dos EUA
MA700-EUFonte de alimentação elétrica mA700 Essential, fornecimento elétrico da UE
MA700-UKFonte de alimentação elétrica mA700 Essential, fornecimento elétrico do Reino Unido
MA700-NIFonte de alimentação elétrica mA700 Essential, fornecimento elétrico do Japão
MA700-ZHFonte de alimentação elétrica mA700 Essential, fornecimento elétrico da China
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Aplicação
  • Capacidade aprimorada para eletroforese de proteínas e de DNA
  • Sistemas de tanque e semisseco para transferência de proteínas
  • Programável
  • O monitor LCD em cores mostra todos os parâmetros durante a operação
  • Design compacto e empilhável
  • Eletroforese em gel
  • Immunoblots (Western)
  • Western blot