Z742606
myVolt™ Touch power supply
AC/DC input 230 V AC, UK plug
About This Item
Produtos recomendados
entrada CA/CC
5 - 400 mA (Max Wattage: 80W; Voltage Output: 10-300V (5V increments))
Características
output terminals: 4 pairs
touchscreen control; Dual orientation, auto rotating display
embalagem
pkg of 1
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific E2301-E-UK
compatibilidade
with most brands of gel boxes
Descrição geral
Two sets of output jacks are available to connect up to 2 gel rigs and the instruments can securely be stacked for use with additional gel rigs.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z742606-1EA | 4061826162156 |