Documentos Principais
G3150
Sigma-Aldrich
Glass plates for vertical mini gel
8 cm × 10 cm
About This Item
Código UNSPSC:
41105312
NACRES:
NB.51
Nome do produto
Glass plates for vertical mini gel, 10 cm wide, Clear
Nível de qualidade
tamanho
8 cm × 10 cm
Embalagem
Set includes one rectangular plate with rounded bottom corners and one notched plate.
Compatibilidade
for polyacrylamide gels
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)