Voltar
Vertical mini-gel Comb
Products
Categoria de produto
gel combs (2)
Marca
Sigma-Aldrich (2)
Poços
Nível de qualidade
Filtrar produtos
Showing 1-2 of 2
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
C4701
Vertical mini-gel Comb,
10 cm wide, for use with 1.5 mm x 10 wells
Expandir
Ver preços
C4551
Vertical mini-gel Comb,
10 cm wide, for use with 1.0 mm x 10 wells