C4800
Standard Vertical Gel Combs
16.5 cm wide, for use with 1.0 mm x 30 wells
About This Item
Código UNSPSC:
41105312
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
Nome do produto
Combs for standard vertical gels, 16.5 cm wide, size 1.0 mm × 30 wells
Materiais
PTFE
tamanho
1.0 mm × 30 wells
Descrição geral
Machined match spacer thickness precisely.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)