842168
TSKgel® Butyl-NPR (2.5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 10 cm × 4.6 mm, C4 (butyl) phase
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
TSKgel® Butyl-NPR HPLC Column, phase C4 (butyl), L × I.D. 10 cm × 4.6 mm, 2.5 μm particle size
Materiais
stainless steel
linha de produto
TSKgel®
fabricante/nome comercial
Tosoh 42168
Parâmetros
≤4 M salt concentration
≤50% organic solvent
1.5 mL/min flow rate
10-60 °C temperature
200 bar max. pressure
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
10 cm × 4.6 mm
Matriz
hydroxylated methacrylic polymer
Grupo ativo da matriz
C4 (butyl) phase
tamanho de partícula
2.5 μm
pH operacional
2-12
técnica de separação
hydrophobic interaction (HIC)
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)