713-0922
HPLC Analysis of Ferredoxin NADP Reductase on TSKgel® Phenyl-5PW
application for HPLC
About This Item
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: TSKgel Phenyl-5PW column, 7.5 cm × 7.5 mm I.D., 10 μm particles (807573)
mobile phase: 60 min decreasing linear gradient from 1.5M to 0M ammonium sulfate in 0.1M sodium phosphate buffer, pH7
flow rate: 0.5 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 280 nm
injection: 3mg (crude) or 0.2mg (standard)
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
life science and biopharma
Informações legais
Analito
coluna analítica
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)