821875
TSKgel® G6000PWXL-CP (13 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, hydroxylated methacrylate phase
Sinônimo(s):
TSKgel® Size Exclusion (PW-Type) HPLC Column
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Coluna de HPLC de exclusão por tamanho (tipo PW) TSKgel®, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 13 μm particle size
Materiais
stainless steel hardware
Agency
suitable for USP L38
suitable for USP L39
linha de produto
TSKgel®
fabricante/nome comercial
Tosoh 21875
Parâmetros
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
1 mL/min flow rate
20 bar max. pressure
60 °C temperature
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
30 cm × 7.8 mm
Matriz
polymer particle platform
Grupo ativo da matriz
hydroxylated methacrylate phase
tamanho de partícula
13 μm
tamanho de poro
>1000 Å pore diameter
pH operacional
2-12
técnica de separação
size exclusion (SEC)
Aplicação
Separation range (Da) (PEO,PEG): 1,000~10,000,000
forma física
Informações legais
pré-coluna
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Protocolos
Separation of Polyacrylic acid (PAA) 438 kDa; Polyacrylic acid (PAA) 235 kDa; Polyethylenimine (PEI) 266 kDa ; Poly(dimethyl diallyl ammonium chloride) (PIDADMACl) 204 kDa; p-Aminosalicylic acid (PAS) 7800 Da; p-Aminosalicylic acid (PAS) 257 kDa; Cationic dextran (11 kDa); Chitosan (13.4 kDa)