805761
TSKgel® G2000PW (12 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.5 mm, hydroxylated methacrylate phase
Sinônimo(s):
TSKgel® Size Exclusion (PW-Type) HPLC Column
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Coluna de HPLC de exclusão por tamanho (tipo PW) TSKgel®, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 30 cm × 7.5 mm, 12 μm particle size
Materiais
stainless steel
Agency
suitable for USP L25
suitable for USP L38
suitable for USP L39
linha de produto
TSKgel®
fabricante/nome comercial
Tosoh 05761
Parâmetros
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
20 bar max. pressure
80 °C temperature
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
30 cm × 7.5 mm
Matriz
polymer particle platform
Grupo ativo da matriz
hydroxylated methacrylate phase
tamanho de partícula
12 μm
tamanho de poro
125 Å pore diameter
pH operacional
2-12
técnica de separação
size exclusion (SEC)
Categorias relacionadas
Descrição geral
forma física
Informações legais
coluna analítica
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)