05-1530-M
Anti-Importin beta-1 Antibody, clone 3H14
clone 3H14, from mouse
Sinônimo(s):
Karyopherin subunit beta-1, Nuclear factor P97, importin 1, importin 90, importin beta-1 subunit, karyopherin (importin) beta 1, karyopherin beta 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3H14, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KPNB1(3837)
Descrição geral
Import of macromolecules containing a NLS requires a heterodimer of importin alpha and beta subunits also called as karyopherins. Importin alpha binds the cytoplasmic NLS-containing protein and importin beta docks the complex at the cytoplasmic side of the nuclear pore complex. Movement through the nuclear pore is mediated by the small GTP binding protein Ran via an energy requiring mechanism. Using nucleotide triphosphates and Ran, the nuclear transport complex moves into the nuclear pore and the importin subunits dissociate. Importin alpha and its passenger protein enter the nucleoplasm while importin beta remains at the pore.
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
RNA Metabolism & Binding Proteins
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.5 µg/ml of this antibody detected Importin beta-1 on 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HeLa cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1