SAB5700590
Recombinant 2019-nCoV Spike RBD Protein with His tag
Sinônimo(s):
2019-nCoV RBD Protein, NCP-CoV RBD Protein, S glycoprotein Subunit1 RBD Protein, S1-RBD protein, novel coronavirus RBD Protein
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Nível de qualidade
Ensaio
>95% (HPLC)
>95% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized powder
peso molecular
25.9 kDa
Impurezas
<0.1 EU/μg protein (LAL test)
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
SARS virus ... S(43740568)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Data presented is the available current product information and provided as-is. These products have not been tested or verified in any additional applications, sample types, including any clinical use. Experimental conditions must be empirically derived by the user. Our Antibody Guarantee only covers tested applications stated herein and conditions presented in our product information and is not extended to publications.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)